Tisk…
Bromid měďnatý, anhydrous 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide
453950010 453952500
ACRO453950010EA 6290 CZK
ACRO453950010 ACRO453952500
Bromid měďnatý, anhydrous 99% for analysis
Bromid měďnatý
Vzorec: Br₂Cu
MW: 223.35
Bod varu: 900 °C (760 mmHg)
Bod tání: 498 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010970
CAS číslo: 7789-45-9
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02656
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver grey to black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %