Tisk…
Kobalt 99+%, powder, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453910010 453912500
ACRO453910010EA 18570 CZK
ACRO453910010 ACRO453912500
Kobalt 99+%, powder, pure
Kobalt
Vzorec: Co
Bod varu: 2870 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1495 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %