Hydroxid kobaltnatý 95%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
453892500
453890010
ACRO453892500EA
3250
CZK
ACRO453892500
ACRO453890010
Hydroxid kobaltnatý 95%, pure
Hydroxid kobaltnatý
Vzorec:
H₂CoO₂ Hustota: 3,597 g/cm³ (15 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016015 CAS číslo: 21041-93-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Pink to red Powder |
Titration excess HCl | ≥94 % |