Tisk…
Bromid kademnatý tetrahydrát 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
453870250 453871000 453875000
ACRO453870250EA 1300 CZK
ACRO453870250 ACRO453871000 ACRO453875000
Bromid kademnatý tetrahydrát 98%, pure
Bromid kademnatý tetrahydrát
Vzorec: Br₂Cd·4H₂O
MW: 344.28
Bod tání: 575 °C
Hustota: 5.214
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150204
CAS číslo: 13464-92-1
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals
Assay ≥97.5 %