Tisk…
Cadmium(II) bromide, anhydrous 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 1760 CZK
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Cadmium(II) bromide, anhydrous 98%, pure
Cadmium(II) bromide
Vzorec: Br₂Cd
Bod varu: 963 °C
Bod tání: 566 °C
Hustota: 5,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015996
CAS číslo: 7789-42-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %