Tisk…
Dibismuth trisulphate 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
453850250 453851000
ACRO453850250EA 1920 CZK
ACRO453850250 ACRO453851000
Dibismuth trisulphate 99%, pure
Dibismuth trisulphate
Vzorec: Bi₂O₁₂S₃
MW: 706.13 g/mol
Bod tání: 405 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036140
CAS číslo: 7787-68-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Assay ≥98.5 %