Chlorid-oxid vizmutitý 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
453840010
453840500
453842500
ACRO453840010EA
18640
CZK
ACRO453840010
ACRO453840500
ACRO453842500
Chlorid-oxid vizmutitý 97%, pure
Chlorid-oxid vizmutitý
Vzorec:
BiClO MW: 260.43 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010895 CAS číslo: 7787-59-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | 77.0 to 82.5 % (Bi) |