Tisk…
Dusičnan barnatý, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 3490 CZK
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Dusičnan barnatý, pure
Dusičnan barnatý
Vzorec: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34
Bod tání: 592 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003442
CAS číslo: 10022-31-8
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00986
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %