Tisk…
6-Chloro-m-anisidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
453780050 453780250
ACRO453780050EA 1990 CZK
ACRO453780050 ACRO453780250
6-Chloro-m-anisidine 98%
6-Chloro-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Bod varu: 135…137 °C (12 mmHg)
Bod tání: 23…27 °C
Hustota: 1,261 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047830
CAS číslo: 2401-24-3
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %