Tisk…

1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-

453760010 453760050
ACRO453760010EA 2750 CZK
ACRO453760010 ACRO453760050
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₁₀ClNO
MW: 147,6 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00169064
CAS číslo: 51333-90-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR