Tisk…
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453640010 453640050
ACRO453640010EA 5670 CZK
ACRO453640010 ACRO453640050
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₄ClNO₂S₂
Bod tání: 34…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864968
CAS číslo: 953070-51-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %