Tisk…
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
453570010 453570050
ACRO453570010EA 6590 CZK
ACRO453570010 ACRO453570050
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₈H₁₃N₃O
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505007
CAS číslo: 1190380-49-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure