Tisk…

2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole

453380010 453380050
ACRO453380010EA 4340 CZK
ACRO453380010 ACRO453380050
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Bod varu: 80 °C (,1 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664964
CAS číslo: 41014-43-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR