Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
453360010 453360050
ACRO453360010EA 3530 CZK
ACRO453360010 ACRO453360050
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₈H₆N₂O₂·ClH
Bod tání: 295…298 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954929
CAS číslo: 1423031-35-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %