Tisk…
1-Ethylcyclohexanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
453350050 453350250
ACRO453350050EA 2600 CZK
ACRO453350050 ACRO453350250
1-Ethylcyclohexanol 97%
1-Ethylcyclohexanol
Vzorec: C₈H₁₆O
Bod varu: 166 °C
Bod tání: 34,5 °C
Hustota: 0,919 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021402
CAS číslo: 1940-18-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %