Tisk…
3-Methoxypropionic acid 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxypropanoic acid
453320100 453320500
ACRO453320100EA 4560 CZK
ACRO453320100 ACRO453320500
3-Methoxypropionic acid 97+%
3-Methoxypropionic acid
Vzorec: C₄H₈O₃
MW: 104,1100 g/mol
Bod varu: 116 °C (9 mmHg)
Hustota: 1,108 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042654
CAS číslo: 2544-06-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %