Tisk…
5-Norbornene-2-carboxylic acid 98% (mixture of isomers)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453300250 453301000
ACRO453300250EA 2960 CZK
ACRO453300250 ACRO453301000
5-Norbornene-2-carboxylic acid 98% (mixture of isomers)
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 136…138 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,129 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085356
CAS číslo: 120-74-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4925 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 % (total of isomers)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %