Tisk…
Benzamidoxime 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453280010 453280050
453280010.EA 1090 CZK
453280010. 453280050.
Benzamidoxime 97%
Benzamidoxime
Vzorec: C₇H₈N₂O
Bod tání: 74…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031485
CAS číslo: 613-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 79 °C
HPLC ≥94.0 %