Tisk…
2,4-Dibromopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
453700010 453700050
ACRO453700010EA 1930 CZK
ACRO453700010 ACRO453700050
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Bod tání: 36…38,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01859720
CAS číslo: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %