Tisk…
Octan olovnatý bazický ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Horne′s compound, Lead(II) hydroxide acetate, Acetic acid lead (II) salt basic, Lead subacetate
453220010 453220050
ACRO453220010EA 2150 CZK
ACRO453220010 ACRO453220050
Octan olovnatý bazický ACS
Octan olovnatý bazický
Vzorec: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
MW: 807.72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011154
CAS číslo: 51404-69-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1.5 % (105°C, 2 h)
Titration ≥33.0 % Basic lead (PbO)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Nitrate (NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)
Insoluble matter in water ≤1.0 %