Dusitan draselný 97%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
453190010
453190050
ACRO453190010EA
3120
CZK
ACRO453190010
ACRO453190050
Dusitan draselný 97%, extra_pure
Dusitan draselný
Vzorec:
KNO₂ MW: 85.1 Bod tání: 387 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011408 CAS číslo: 7758-09-0 UN: 1488 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07734 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Titration excess KMnO4 | 96.0 to 104.0 % |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (10 % in water) |