Tisk…
Stachyose hydrate, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
453140010 453140050 453142500
ACRO453140010EA 5960 CZK
ACRO453140010 ACRO453140050 ACRO453142500
Stachyose hydrate, technická kvalita
Stachyose hydrate
Vzorec: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149457
CAS číslo: 54261-98-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %