2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
453060010
453060050
453060250
ACRO453060010EA
1750
CZK
ACRO453060010
ACRO453060050
ACRO453060250
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₈O₃ Bod tání: 170…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01194284 CAS číslo: 567-61-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 176 °C |
HPLC | ≥97.5 % |