Tisk…

2-Hydrazinopyrimidine 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Hydrazinylpyrimidine

453050010 453050050
ACRO453050010EA 2560 CZK
ACRO453050010 ACRO453050050
2-Hydrazinopyrimidine 98%
2-Hydrazinopyrimidine
Vzorec: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01249337
CAS číslo: 7504-94-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR