Tisk…

Dibutyl succinate 99%

Dodavatel: Thermo Scientific

453010250 453011000
ACRO453010250EA 1580 CZK
ACRO453010250 ACRO453011000
Dibutyl succinate 99%
Dibutyl succinate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₄
Bod varu: 274 °C
Bod tání: –29 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040495
CAS číslo: 141-03-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR