Tisk…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
452930010 452930050
ACRO452930010EA 806 CZK
ACRO452930010 ACRO452930050
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+% ACS
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Vzorec: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Bod tání: 188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006256
CAS číslo: 1141-59-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test
Clarity of solution Passes test