Tisk…
Trifluorothymidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
452910010 452912500
ACRO452910010EA 16950 CZK
ACRO452910010 ACRO452912500
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Bod tání: 190…193 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006534
CAS číslo: 70-00-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %