Tisk…
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
452800010 452800050
ACRO452800010EA 7510 CZK
ACRO452800010 ACRO452800050
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Vzorec: C₁₀H₁₀O₅
Bod tání: 164…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100483
CAS číslo: 2161-86-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %