Tisk…

1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

452690010 452690050
ACRO452690010EA 3600 CZK
ACRO452690010 ACRO452690050
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Vzorec: C₆F₃I₃
MW: 509,77 g/mol
Bod varu: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248899
CAS číslo: 84322-56-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 159 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR