Tisk…
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
452620050 452620500
ACRO452620050EA 6660 CZK
ACRO452620050 ACRO452620500
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Bod tání: 151…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173812
CAS číslo: 175277-11-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %