Tisk…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
452610250 452611000
ACRO452610250EA 7430 CZK
ACRO452610250 ACRO452611000
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
Bod tání: 73…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068156
CAS číslo: 1192-21-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %