Tisk…
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
453250010 453251000
ACRO453250010EA 12210 CZK
ACRO453250010 ACRO453251000
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₆
Bod tání: 159…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043141
CAS číslo: 55750-62-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %