Tisk…
Itraconazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Oriconazole
452870050 452870250 452870000
ACRO452870050EA 4310 CZK
ACRO452870050 ACRO452870250 ACRO452870000
Itraconazole 99%
Itraconazole
Vzorec: C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00870168
CAS číslo: 84625-61-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %