Tisk…
4-Bromo-1-methylimidazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
452430010 452430050
ACRO452430010EA 3980 CZK
ACRO452430010 ACRO452430050
4-Bromo-1-methylimidazole 95%
4-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
Bod varu: 91…93 °C (,1hPa)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01320501
CAS číslo: 25676-75-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %