(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-fluoro-pyridin-4-yl)-methanol, 2-Fluoro-4-hydroxymethylpyridine
452370010
452370050
ACRO452370010EA
4560
CZK
ACRO452370010
ACRO452370050
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Vzorec:
C₆H₆FNO MW: 127.12 g/mol Bod tání: 61…63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200782 CAS číslo: 131747-60-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white to pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 67 °C |
GC | ≥96.0 % |