Tisk…
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
452160010 452160050
ACRO452160010EA 7470 CZK
ACRO452160010 ACRO452160050
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Vzorec: C₉H₁₆BrNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16556174
CAS číslo: 253176-93-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %