Tisk…
Acetamid 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
451870010 451872500
ACRO451870010EA 9750 CZK
ACRO451870010 ACRO451872500
Acetamid 99% p.a.
Acetamid
Vzorec: C₂H₅NO
Bod varu: 221 °C (760 mmHg)
Bod tání: 79…81 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008023
CAS číslo: 60-35-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.014 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)