Propargyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
451840050
451840250
ACRO451840050EA
1380
CZK
ACRO451840050
ACRO451840250
Propargyl chloride 98%
Propargyl chloride
Vzorec:
C₃H₃Cl MW: 74.51 Bod varu: 58…61 °C (760 mmHg) Bod tání: –77 °C Hustota: 1.03 g/cm³ Bod vzplanutí: 19 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000980 CAS číslo: 624-65-7 UN: 3286 ADR: 3 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |