Tisk…
Tetrabutylammonium fluoride 75%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
451800250 451801000 451805000
ACRO451800250EA 1740 CZK
ACRO451800250 ACRO451801000 ACRO451805000
Tetrabutylammonium fluoride 75%
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47
Hustota: 0.953 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011747
CAS číslo: 429-41-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Viscous liquid
Water 20 to 30 %
Titration with HClO4 70 to 80 %