Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
451740010 451740100
ACRO451740010EA 2040 CZK
ACRO451740010 ACRO451740100
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 250 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07021498
CAS číslo: 139022-25-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %