Tisk…
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
451730010 451730100
ACRO451730010EA 1860 CZK
ACRO451730010 ACRO451730100
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Bod varu: 222 °C
Hustota: 1,008 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115407
CAS číslo: 702-24-9
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %