Tisk…
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
451700250 451701000
ACRO451700250EA 9640 CZK
ACRO451700250 ACRO451701000
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
5-Pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₄H₅BN₂O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03002366
CAS číslo: 109299-78-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %