Tisk…
3-Nitro-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
451680050 451680250
ACRO451680050EA 3660 CZK
ACRO451680050 ACRO451680250
3-Nitro-1H-pyrazole 97%
3-Nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238787
CAS číslo: 26621-44-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %