Tisk…
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
452470010 452470050
ACRO452470010EA 9200 CZK
ACRO452470010 ACRO452470050
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Vzorec: C₇H₁₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847775
CAS číslo: 178312-48-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %