Tisk…
Octan zinečnatý dihydrát 97%, meets analytical specification of USP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
451880010 451880025 451880100
ACRO451880010EA 2400 CZK
ACRO451880010 ACRO451880025 ACRO451880100
Octan zinečnatý dihydrát 97%, meets analytical specification of USP
Octan zinečnatý dihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51
Bod tání: 237 °C
Hustota: 1.84 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066961
CAS číslo: 5970-45-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Alkalies + earths ≤0.2 %