Tisk…
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
451620250 451621000
ACRO451620250EA 806 CZK
ACRO451620250 ACRO451621000
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 97%
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Vzorec: C₄H₆NNaO₄·H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152960
CAS číslo: 323194-76-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 12 %
Specific optical rotation +19.0° to +21.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2.4M HCl)
Titration with HClO4 ≥96.0 %