Chloromethylphosphonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(Chloromethyl)phosphonic acid, Phosphonic acid, (chloromethyl)-, Chloromethanephosphonic acid
451600010
451600050
ACRO451600010EA
3420
CZK
ACRO451600010
ACRO451600050
Chloromethylphosphonic acid 98%
Chloromethylphosphonic acid
Vzorec:
CH₄ClO₃P Bod tání: 88…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013955 CAS číslo: 2565-58-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 92 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |