Tisk…
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
451560010 451560100
ACRO451560010EA 4420 CZK
ACRO451560010 ACRO451560100
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₉ClN₂
Bod tání: 65…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368502
CAS číslo: 852227-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 69 °C
GC ≥96.0 %