Tisk…
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzo[d]thiazole, 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzothiazole
451540050 451540250
ACRO451540050EA 16730 CZK
ACRO451540050 ACRO451540250
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Vzorec: C₇H₆N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115282
CAS číslo: 1123-93-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %