Tisk…
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
451520010 451520050
ACRO451520010EA 6660 CZK
ACRO451520010 ACRO451520050
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09879905
CAS číslo: 864776-02-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %